Documentos Principais
330531
Sigma-Aldrich
Sodium 1-naphthalenesulfonate
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
230.22
Beilstein:
3639038
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
80%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium 1-naphthalenesulfonate was employed as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It was also employed as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by GC.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Gas-liquid chromatographic resolution of free dichlorophenol isomers on new stationary liquid phases.
Ono, A., and Y. Masuda.
Chromatographia, 17(12), 691-692 (1983)
Ion-Pair High-Performance Liquid Chromatographic Retention Behavior of Copper (II)-1-Oxa-4, 7, 10, 13-tetraazacyclopentadecane Complex.
Chung Y, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 62(3), 336-343 (1999)