Documentos Principais
N6885
Sigma-Aldrich
Sodium 2-naphthalenesulfonate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Selecione um tamanho
25 G
R$ 244,00
R$ 244,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 244,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
230.22
Beilstein:
3659024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 244,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates