Documentos Principais
330515
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Pentanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718820
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D +13°, neat
temperatura de autoignição
657 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Butanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
294810
2-Butanol
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric