Documentos Principais
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Sinônimo(s):
(−)-Phenmenthol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24O
Número CAS:
Peso molecular:
232.36
Beilstein:
3651167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
chave InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)