Documentos Principais
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.20
Beilstein:
204597
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)