Y0000551
Doxazosin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
doxazosin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)