329010
Gallium arsenide
pieces, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
pieces
densidade
5.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ga]#[As]
InChI
1S/As.Ga
chave InChI
JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Respiratory system,hematopoietic system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3