Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4622 (lit.)
pb
161-162 °C (lit.)
densidade
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3′-N-acyl-7-trichloroacetyl-paclitaxels
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-cyclopentane carbonyloxy-2-methyl-allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-yl-idene]-ethyl ester
- cyclopentanecarboxylic acid 2-[5-(1-hydroxy-2-methyl allyl)-2-oxo-dihydro-furan-3-ylidene]-ethyl ester
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter