328081
Dimethylmercury
95%
Sinônimo(s):
Methylmercury
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
93-94 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
2.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Hg]C
InChI
1S/2CH3.Hg/h2*1H3;
chave InChI
ATZBPOVXVPIOMR-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?