327859
2′,3′-Dideoxy-5-iodouridine
97%
Sinônimo(s):
5-Iodo-2′,3′-dideoxyuridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
176 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
chave InChI
OBGFSDPYSQAECJ-CAHLUQPWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3