Documentos Principais
327050
Sigma-Aldrich
Silver
shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis
Selecione um tamanho
10 G
R$ 989,00
50 G
R$ 3.401,00
R$ 989,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 989,00
50 G
R$ 3.401,00
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 989,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
shot
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
1-3 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silver (Ag) based shot can be used for a variety of applications such as:
  • synthesis of silver nanoparticles[1]
  • formation of an alloy with tin, silver, and copper for lead free soldering[2]
  • preparation of metallic colloids[3]
  • fabrication of metalorganic semiconducting films for surface-enhanced Raman scattering (SERS) application[4]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Silver wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327026
Silver
Silver powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327093
Silver
Zinc puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sigma-Aldrich
31653
Zinc
Metal?Organic Semiconductor Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering
Alessio P, et al.
Applied Spectroscopy, 65(2), 152-158 (2011)
Simultaneous preparation of SERS-active metal colloids and plates by laser ablation
Lee I, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 32(11), 947-952 (2001)
Tin-silver-copper eutectic temperature and composition
Loomans ME and Fine ME
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 31(4), 1155-1162 (2000)
Synthesis of spherical silver nanoparticles by digestive ripening, stabilization with various agents, and their 3-D and 2-D superlattice formation
Smetana AB, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 284(2), 521-526 (2005)
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens