326739
Hexamethyldisiloxane
NMR grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
HMDSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
pf
−59 °C (lit.)
densidade
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C - closed cup