Documentos Principais
326194
Sigma-Aldrich
Diallyldimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHCH2)2Si(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
140.30
Beilstein:
1740059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
54 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
chave InChI
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)