326186
Cyclohexanone cyanohydrin
98%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
132 °C/19 mmHg (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
chave InChI
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?