32596
Diallyl pyrocarbonate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
(Alloc)2O, Diallyl dicarbonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (T)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.434
p.e.
60 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)OC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H10O5/c1-3-5-11-7(9)13-8(10)12-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
XVSSGIXTKVRGAR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?