Documentos Principais
325589
Sigma-Aldrich
Erbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
Er2(CO3)3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
514.54 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99.9%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Er].OC(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)