Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
pf
139-141 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
chave InChI
HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?