Documentos Principais
323314
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium thiocyanate
98%
Sinônimo(s):
Tetrabutylammonium rhodanide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 650,00
R$ 650,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 650,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(SCN)
Número CAS:
Peso molecular:
300.55
Beilstein:
3919896
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 650,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
120-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNS/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
chave InChI
RSHBFZCIFFBTEW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing