Ensaio
90%
forma
liquid
Impurezas
~3% methyl disulfide
~6% propyl disulfide
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
pb
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup