Documentos Principais
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D4H2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
122.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
67-68 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
chave InChI
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Aplicação
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.[1]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)