Documentos Principais
320587
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoformate
97%
Sinônimo(s):
Cyanoformic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
NCCO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1947475
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
chave InChI
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)