Documentos Principais
320374
Sigma-Aldrich
Methacryloyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.53
Beilstein:
878175
Número MDL:
grau
technical grade
Ensaio
90%
contém
200 ppm phenothiazine as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
95-96 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
chave InChI
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged in poly-coated bottle
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)