Documentos Principais
320242
Sigma-Aldrich
Clorofórmio
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.8%
contém
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the