Documentos Principais
319724
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride
95% (sum of isomers)
Sinônimo(s):
Heptadecafluorooctanesulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)7SO2F
Número CAS:
Peso molecular:
502.12
Beilstein:
1718067
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95% (sum of isomers)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.301 (lit.)
p.e.
154-155 °C (lit.)
densidade
1.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C8F18O2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28
chave InChI
BHFJBHMTEDLICO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)