Documentos Principais
318485
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid hemihydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H2(OH)2CO2H · 1/2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
177.15
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
268-270 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1c(O)cc(cc1O)C(O)=O.Cc2c(O)cc(cc2O)C(O)=O
InChI
1S/2C8H8O4.H2O/c2*1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10;/h2*2-3,9-10H,1H3,(H,11,12);1H2
chave InChI
IXNJGQHDWCJSSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)