Documentos Principais
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetraiodoethene, Diiodoform, Ethylene periodide, Ethylene tetraiodide, Periodoethene, Tetraiodoethene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.185,00
R$ 2.185,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.185,00
About This Item
Fórmula linear:
I2C=CI2
Número CAS:
Peso molecular:
531.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.185,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
18.3 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
191-193 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas