Documentos Principais
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3Li · LiI
Peso molecular:
155.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
1.0 M in diethyl ether
p.e.
35 °C
densidade
0.909 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
chave InChI
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)