Documentos Principais
31546
Sigma-Aldrich
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamine
≥95.0%
Sinônimo(s):
N-Acetyl-N-methoxyacetamide, N-Methoxydiacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Beilstein:
3537117
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.447
densidade
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
chave InChI
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
  • Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
  • Acetylation of amines (acetylating agent)
Outras notas
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)