Ensaio
99%
pf
59-63 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
chave InChI
QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?