Documentos Principais
309915
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-3-octanol
98%
Sinônimo(s):
Tetrahydrolinalool
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The chlorooxidation of 3,7-dimethyl-3-octanol (tetrahydrolinalool) was studied[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark B Erman et al.
Chemistry & biodiversity, 5(6), 910-919 (2008-07-12)
Alpha-pinene and beta-pinene are abundantly represented in nature; they are obtained from renewable sources and are irreplaceable synthons for commercial-scale production of other terpenes. In a well-known process practiced by Millennium Specialty Chemicals (MSC), hydrogenation of pinenes gives cis- and