Documentos
309575
Sigma-Aldrich
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
240-242 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4[C@H]5[C@@H]3[C@@H]1[C@H]5C(=O)[C@@H]24
InChI
1S/C11H10O2/c12-10-6-2-1-3-5-4(2)8(10)9(5)11(13)7(3)6/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
chave InChI
WTUFOKOJVXNYTJ-MFAOOUEMSA-N
Aplicação
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione was used in the synthesis of 8,11-dihydroxy-pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-lactam by reacting with aqueous sodium cyanide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Martins FJ, et al.
Tetrahedron, 49(42) (1993)