Documentos Principais
341800
Sigma-Aldrich
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.265,00
R$ 1.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.265,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
77-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C11H10O2/c12-8-3-4-9(13)11-7-2-1-6(5-7)10(8)11/h1-4,6-7,10-11H,5H2/t6-,7+,10+,11-
chave InChI
FQLRTGXTYFCECH-FIPCFZRWSA-N
Descrição geral
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione can be prepared by Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 1,4-benzoquinone.[1]
Aplicação
1,4,4a,8a-Tetrahydro-endo-1,4-methanonaphthalene-5,8-dione may be used in the synthesis of pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione (the ′cage′ compound) via the intramolecular [2+2]-photocycloaddition reaction.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photochemical synthesis of a ?cage? compound in a microreactor: Rigorous comparison with a batch photoreactor.
Aillet T, et al.
Chemical Engineering and Processing, 64, 38-47 (2013)