309206
Rhodium(III) nitrate solution
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
Sinônimo(s):
Aqueous rhodium nitrate, Rhodium trinitrate, Rhodium(3+)trinitrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
≥5.0% (NaOH basis (wt% HNO3, titration))
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
densidade
1.41 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The saga of rhodium (III) nitrate complexes and their speciation in solution: An integrated experimental and quantum chemical study of rhodium(III) nitrate complexes in solution (SN Vorobyeva et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2