Documentos Principais
30763
Sigma-Aldrich
Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-Pro-OH
technical, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-2-(diphenylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(benzhydryl)-DL-proline, Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
381.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO4/c1-22(2,3)28-21(27)24-16-10-15-23(24,20(25)26)19(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19H,10,15-16H2,1-3H3,(H,25,26)
chave InChI
RUBYLACKGJPIPO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.