306797
(S)-(−)-2-Chloropropionic acid
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Chloropropanoic acid, L-α-Chloropropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −14°, neat
índice de refração
n20/D 1.4347 (lit.)
p.e.
77 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?