Documentos Principais
306290
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene-co-perfluoro(propylvinyl ether))
pellets
About This Item
Fórmula linear:
(CF2CF2)x[CF2CF(OCF2CF2CF3)]y
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
pellets
temperatura de transição
Tm 305 °C
densidade
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(/F)F.F\C(F)=C(/F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5F10O.C2F4/c6-1(7)2(8)16-5(14,15)3(9,10)4(11,12)13;3-1(4)2(5)6
chave InChI
XQWJXSCYGRKTKW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)