305308
N,N′-Disuccinimidyl oxalate
85%
Sinônimo(s):
Di(N-succinimidyl) oxalate, N,N′-Disuccinimidyl oxalate, DSO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
pf
239 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C10H8N2O8/c13-5-1-2-6(14)11(5)19-9(17)10(18)20-12-7(15)3-4-8(12)16/h1-4H2
chave InChI
OMAHFYGHUQSIEF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?