Key Documents
305138
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
104-108 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
chave InChI
BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Acid catalyzed esterification of 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid was reported.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)