305081
4-Methoxy-2-quinolinecarboxylic acid
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
197 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-10-6-9(11(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
AVBKMSSLAIKOGM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3