Documentos Principais
303747
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4759 (lit.)
p.e.
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Methylthio)-1-hexanol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)