Documentos Principais
303062
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
223-225 °C (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
chave InChI
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one is an intermediate in the synthesis of heterocyclic compounds.[1] Crystal structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one was studied.[2]
Aplicação
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one was used in the preparation of substituted 4-alkyl(cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)