About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2cnccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h5-7H,1-4H2
chave InChI
HTMGQIXFZMZZKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reduction of 5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline with sodium in ethanol gives trans-decahydroquinolines. 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline is also referred as Bz-tetrahydroisoquinoline.
Aplicação
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline was used in total synthesis of (±)-desoxycodeine-D. It was also used in the synthesis of 7,8-dihydroisoquinolin-5(6H)-one.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Reduction of 5, 6, 7, 8-tetrahydroquinolines and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-octahydroquinolines to trans-decahydroquinolines.
Vierhapper FW and Eliel EL.
The Journal of Organic Chemistry, 40(19), 2734-2742 (1975)
Total synthesis of (?)-desoxycodeine-d: a novel route to the morphine skeleton.
Liou J-P and Cheng C-Y.
Tetrahedron Letters, 41(6), 915-918 (2000)
A Convenient Synthesis 7, 8-Dihydroisoquinolin-5 (6H)-One.
Lardenois P, et al.
Synthetic Communications, 26(12), 2305-2308 (1996)
Preparation of cis-and trans-Decahydroisoquinolines and of Bz-Tetrahydroisoquinoline.
Witkop B.
Journal of the American Chemical Society, 70(8), 2617-2619 (1948)