Documentos
301809
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
193-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mads Corvinius Nielsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing