Documentos Principais
300357
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC=CC1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h3-5,7H,2H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
GYUSHSKDGRZQOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reaction between benzophenone and 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid was studied by combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis and photochemically induced dynamic nuclear polarization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Inmaculada Andreu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10089-10096 (2011-07-28)
A thorough mechanistic study has been performed on the reaction between benzophenone (BZP) and a series of 1,4-dienes, including 1,4-cyclohexadiene (CHD), 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid (MBA), 1,4-dihydro-1,2-dimethylbenzoic acid (DMBA) and linoleic acid (LA). A combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis (LFP)