250287
1,10-Diiododecane
95%
Sinônimo(s):
Decamethylene diiodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
pb
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
chave InChI
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes
- crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter