Ensaio
96%
forma
solid
pf
146-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7BrO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H
chave InChI
MTCARZDHUIEYMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as end-capping agent for poly(9,9-dialkylfluorene-2,7-diyl) derivatives
- in preparation of spirobifluorene ligands
- in synthesis of altitudinal molecular motors which contain functional groups in their rotor part
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3