Documentos
300101
Sigma-Aldrich
2,7-Dichloro-9-fluorenone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H6Cl2O
Número CAS:
Peso molecular:
249.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
pf
192-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
chave InChI
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3