127485
5-Chloro-2-oxindole
98%
Sinônimo(s):
5-Chlorooxindole
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
194-197 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 2.5 mL, clear
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
chave InChI
WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?