Documentos Principais
425931
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4O13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
128-130 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
chave InChI
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)