Documentos Principais
609897
Sigma-Aldrich
Acetone-18O
90 atom % 18O
Sinônimo(s):
2-Propanone-18O
About This Item
Fórmula linear:
CH3C18OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
90 atom % 18O
Formulário
liquid
p.e.
56 °C (lit.)
pf
-94 °C (lit.)
densidade
0.816 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=[18O]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i4+2
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-DOMIDYPGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)